Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-bencil-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30421561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421561 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30421561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28700025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
CAS 4132-28-9
Fórmula molecular C34 H36 O6
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
SMILES OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
Nombre IUPAC (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 540.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.2512