Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-benzil-D-galactopiranosa, TRC
Código de producto. 30427697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427697 5 g -
30419558 250 mg -
30411145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2850005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53081-25-7
Fórmula molecular C34 H36 O6
Peso molecular (g/mol) 540.65
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-tris (fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxano-2-ol
SMILES OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.2512