Learn More
2,3,4,6-tetra-O-benzil-alfa-D-glucopiranosilo bromuro 90% estabilizado con carbonato de calcio, TRC
Código de producto. 30419209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419209 2.5 g -
30415779 500 mg 500 miligramos
30416427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2892052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4196-35-4
Fórmula molecular C34H35BrO5
Peso molecular (g/mol) 603.54
Sinónimo 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucopyranosyl Bromide,, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranosyl Bromide, alpha-D-2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranosyl Bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-1-bromo-1-deoxy-alpha-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-bromoglucopyranoside, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide, Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-bromo-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(3-fenilpropil)oxano
SMILES Br[C@H]1O[C@H](CCCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C35H37BrO4/c36-35-34(39-26-30-20-11-4-12-21-30)33(38-25-29-18-9-3-10-19-29)32(37-24-28-16-7-2-8-17-28)31(40-35)23-13-22-27-14-5-1-6-15-27/h1-12,14-21,31-35H,13,22-26H2/t31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.1875