Learn More
2,3,4,6-tetra-O-benzoil-D-manopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose |
| CAS | 627466-98-2 |
| Fórmula molecular | C34 H28 O10 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H28O10/c35-30(22-13-5-1-6-14-22)40-21-26-27(42-31(36)23-15-7-2-8-16-23)28(43-32(37)24-17-9-3-10-18-24)29(34(39)41-26)44-33(38)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,26-29,34,39H,21H2/t26-,27-,28+,29+,34?/m1/s1 |
| SMILES | OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-tribenzoiloxi-6-hidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 596.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.1682 |