Learn More
2,3,4,6-tetra-O-acetil linamarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl Linamarin |
| CAS | 66432-53-9 |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO10/c1-9(6-19)7-25-18-17(28-13(5)23)16(27-12(4)22)15(26-11(3)21)14(29-18)8-24-10(2)20/h9,14-18H,7-8H2,1-5H3/t9?,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(CO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C#N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2-cianopropoxi)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 415.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.1478 |