Learn More
2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-manopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose |
| CAS | 58645-20-8 |
| Fórmula molecular | C14 H20 O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Mannose','2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-triacetiloxi-6-hidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1056 |