Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-acetil-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30411852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411852 2.5 g
30413222 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2800002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10343-06-3
Fórmula molecular C14 H20 O10
Peso molecular (g/mol) 348.3
Sinónimo D-Glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, Glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, D- (8CI), 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucose
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-triacetiloxi-6-hidroxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1056