Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-D-glucopiranosa, 98 %
Código de producto. 15487259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487259 1 g 1 g
15497259 5 g 5 g
15407269 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487259 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66052.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10343-06-3 | C14H20O10 | 348.304 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo o acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10343-06-3
Fórmula molecular C14H20O10
Peso molecular (g/mol) 348.304
Número MDL MFCD00061634
Clave InChI IEOLRPPTIGNUNP-RQICVUQASA-N
Sinónimo 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-acetylglucopyranose, 2r,3r,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, pubchem10600, d-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate d-glucopyranose, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5r-2-acetoxymethyl-6-hydroxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
PubChem CID 11824227
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-triacetiloxi-6-hidroxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)O)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Punto de fusión 137°C to 138°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform or ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo