Learn More
Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-galactopiranosilo, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10232612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10232612 50 g 50 g
10088761 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10232612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353690500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3068-32-4 | C14H19BrO9 | 411.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3068-32-4 , 471-34-1
Fórmula molecular C14H19BrO9
Número MDL MFCD00063686
Sinónimo d-alpha-tetraacetobromogalactose, 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromanyl-oxan-2-yl methyl ethanoate, acetic acid 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromo-2-oxanyl methyl ester
PubChem CID 17750873
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Condición de rotación específica + 210.00 (20.00°C c=3,CHCl3)
Rotación específica +200° to +220° (20°C, 589nm) (c=3, CHCl3)
Clave InChI CYAYKKUWALRRPA-JJRYREJMSA-N
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)Br)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [(5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxan-2-il]metilo
Estabilizante 2% CaCO3
Peso molecular (g/mol) 411.201
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.21
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvos, cristales o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranosyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.