Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosil etilxantato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl Ethylxanthate |
| CAS | 13639-54-8 |
| Fórmula molecular | C17 H24 O10 S2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O10S2/c1-6-22-17(28)29-16-15(26-11(5)21)14(25-10(4)20)13(24-9(3)19)12(27-16)7-23-8(2)18/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=S)S[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-etoxicarbotioilsulfaniloxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 452.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.0811 |