Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-galactopiranosilamina, TRC
Código de producto. 30409387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409387 100 mg -
30414771 2.5 g 2.50 g
30419046 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT279550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58484-22-3
Fórmula molecular C14H21NO9
Peso molecular (g/mol) 347.32
Sinónimo β-D-Galactopyranosylamine 2,3,4,6-Tetraacetate
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-aminooxan-2-il]acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosylamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5,15H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1216