Learn More
Bromuro de 2,3,4,6-tetra-o-acetil-alfa-D-glucopiranosilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666851 10 g Frasco de vidrio 10 g
10269153 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270930100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 572-09-8
Fórmula molecular C14H19BrO9
Peso molecular (g/mol) 411.20
Número MDL MFCD00063254
Clave InChI CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Sinónimo 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 88.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 59
Condición de rotación específica +194.5° (20°C c=2,chloroform)
Rotación específica + 194.50
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: 1g/20mL abs. ethanol - more soluble in methanol, freely soluble in ether, chloroform, acetone,, ethyl acetate and benzene, slightly soluble in petroleum ether
Estabilizante 2% CaCO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.2
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranosyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2