Learn More
Cloruro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-alfa-D-galactopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl Chloride |
| CAS | 14227-87-3 |
| Fórmula molecular | C14H19ClO9 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | alpha-D-Galactopyranosyl Chloride','2,3,4,6-Tetraacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19ClO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-clorooxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 366.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.0718 |