Learn More
Tricloroacetimidato de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-aD-glucopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl Trichloroacetimidate |
| CAS | 74808-10-9 |
| Fórmula molecular | C16 H20 Cl3 N O10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20Cl3NO10/c1-6(21)25-5-10-11(26-7(2)22)12(27-8(3)23)13(28-9(4)24)14(29-10)30-15(20)16(17,18)19/h10-14,20H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2,2,2-tricloroetanimidoil)oxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 492.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.0153 |