Learn More
2,3:4,6-Di-O-isopropilideno-alfa-L-sorbofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose |
| Punto de fusión | 76°C to 80°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.28 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |