Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:5,6-Di-O-isopropilideno-alfa-D-manofuranosa, 98 %
Código de producto. 15470547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470547 5 g 5 g
15480547 10 g 10 g
15490547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470547 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66303.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14131-84-1 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose is used in the syntheses of ovalicin1 and of the sugar core of hikizimycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3:5,6-di-O-isopropilidene-alfa-D-manofuranosa se utiliza en las síntesis de la ovalicina1 y del núcleo de azúcar de la hikizimicina.
Solubilidad
Soluble en acetona, metanol, agua.
Notas
Higroscópica. Proteger del calor. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14131-84-1
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.286
Número MDL MFCD00134206
Clave InChI JWWCLCNPTZHVLF-WVHJSVDISA-N
Sinónimo 2,3:5,6-bis-o-1-methylethylidene-, a-d-mannofuranose, 3ar,4s,6r-6-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 45039045
Nombre IUPAC (3aR,4S,6R)-6-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C3C(C(O2)O)OC(O3)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose
Punto de fusión 125°C to 126°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 84382
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetone,methanol,water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo