Learn More
2,3,4,5-tetratiahexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrathiahexane |
| CAS | 5756-24-1 |
| Fórmula molecular | C2 H6 S4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,4-Dimethyltetrasulfane, (Methyltetrasulfanyl)methane, Dimethyl Tetrasulfide, Methyl tetrasulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6S4/c1-3-5-6-4-2/h1-2H3 |
| SMILES | CSSSSC |
| Nombre IUPAC | (metiltetrasulfanil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.329 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.935 |