Learn More
2,3,4,5-tetrametil-2-ciclopenten-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one |
| CAS | 54458-61-6 |
| Fórmula molecular | C9H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, Tetramethylcyclopent-2-enone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1C(C)C(=O)C(=C1C)C |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetrametilciclopent-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1045 |