Learn More
2,3,4,5-Tetrahidro-3-(trifluoroacetil)-1,5-metano-1H-3-benzazepina-7,8-diamina, TRC
Código de producto. 30134820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134820 2.5 g 2.50 g
30137817 5 g 5 g
30009534 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2959852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 230615-69-7
Fórmula molecular C13 H14 F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 285.265
Sinónimo Ethanone, 1-(7,8-diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoro-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, 2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 1-(7,8-Diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Nombre IUPAC 1-(4,5-diamino-10-azatriciclo[6.3.1.02,7]dodeca-2,4,6-trien-10-IL)-2,2,2-trifluoroetanona
SMILES Nc1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14F3N3O/c14-13(15,16)12(20)19-4-6-1-7(5-19)9-3-11(18)10(17)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5,17-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1089