Learn More
2,3,4,5-tetrahidro-3-(trifluoroacetil)-1,5-metano-1H-3-benzazepina-7,8-diamina, Mikromol™
Descripción
2,3,4,5-tetrahidro-3-(trifluoroacetil)-1,5-metano-1H-3-benzazepina-7,8-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine |
| CAS | 230615-69-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 F3 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(7,8-diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoro-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, 2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 1-(7,8-Diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14F3N3O/c14-13(15,16)12(20)19-4-6-1-7(5-19)9-3-11(18)10(17)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5,17-18H2 |
| SMILES | Nc1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1N |
| Peso molecular (g/mol) | 285.26 |
| Mostrar más |