Learn More
Clorhidrato de 2,3,4,5-tetrahidro-1,5-metano-1H-3-benzazepina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2,3,4,5-tetrahidro-1,5-metano-1H-3-benzazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride |
| CAS | 230615-52-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H13 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrochloride, 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-9-5-8(6-12-7-9)10(11)3-1;/h1-4,8-9,12H,5-7H2;1H |
| SMILES | Cl.C1NCC2CC1c3ccccc23 |
| Peso molecular (g/mol) | 195.69 |
| Mostrar más |