Learn More
2,3,4,5-tetrafluoronitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene |
| CAS | 5580-79-0 |
| Fórmula molecular | C6HF4NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,4,5-Tetrafluoro-1-nitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,3,4-tetrafluorobenzene, NSC 96618 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrafluoro-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.9943 |