Learn More
Éster etílico del ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilacético, TRC
Código de producto. 30423505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423505 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30423505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292975100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetic Acid Ethyl Ester
CAS 94695-50-8
Fórmula molecular C11H8F4O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropionate, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetate, Ethyl 2-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate, Ethyl α-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8F4O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(12)10(14)11(15)9(5)13/h3H,2,4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
Nombre IUPAC 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorofenil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 264.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.041