Learn More
Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410508 25 g 25 g
11490498 1 g 1 g
11400508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24644.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94695-48-4
Fórmula molecular C7HClF4O
Peso molecular (g/mol) 212.53
Número MDL MFCD00075164
Clave InChI XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride, tetrafluorobenzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylchlorid, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid chloride, 2,3,4,5-tetrafluorobezoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro-9ci, 2,3,4,5-tetrafluorobezoylchloride
PubChem CID 2733689
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl chloride
SMILES FC1=CC(C(Cl)=O)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Densidad 1.58
Punto de ebullición 65°C to 66°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.4787
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 5266860
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.53
Porcentaje de pureza 98%