Learn More
Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid |
| CAS | 1201-31-6 |
| Fórmula molecular | C7 H2 F4 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic Acid, 3,4,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid, NSC 168728 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9991 |