Learn More
Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11433198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433198 25 g 25 g
11413198 1 g 1 g
11423198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18954.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201-31-6
Fórmula molecular C7H2F4O2
Peso molecular (g/mol) 194.09
Número MDL MFCD00009613
Clave InChI SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5-tetrafluoro benzoic acid, benzoic acid, tetrafluoro, pubchem1350, tetrafluorobenzoic acid, acmc-1bre4, ksc174o7d, sfkrxqkjtiyuag-uhfffaoysa, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoic acid, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoic acid, 2,3,4,5-?tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 297549
Nombre IUPAC Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2052670
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.09
Porcentaje de pureza ≥98%