Learn More
2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30009365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009365 25 mg 25 miligramos
30007858 2.5 mg 2.50 miligramo
30011347 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29143025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98902-29-5
Fórmula molecular C19 H23 N5 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 421.88
Sinónimo 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-, monohydrochloride (9CI), N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]furan-2-carboxamide hydrochloride, 2,3,4,5-Tetradehydroalfuzosin hydrochloride
Nombre IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)-metilamino]propil]furano-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)c3occc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h4,6,9-11H,5,7-8H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1517