Learn More
2,3,4,5-tetraclorolueno, TRC
Código de producto. 17974225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974225 50 mg 50 miligramos
17901605 25 mg 25 miligramos
17994175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29205050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-32-2
Fórmula molecular C7H4Cl4
Peso molecular (g/mol) 229.92
Sinónimo Toluene, 2,3,4,5-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrachloro-5-methylbenzene, 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetracloro-5-metilbenceno
SMILES Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9067
Porcentaje de pureza >95%