Learn More
2,3,4,5-Tetraclorofenol, TRC
Código de producto. 30138616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138616 1 g 1 g
30003996 500 mg 500 miligramos
30005785 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2923501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4901-51-3
Fórmula molecular C6 H2 Cl4 O
Peso molecular (g/mol) 231.89
Sinónimo Phenol, 2,3,4,5-tetrachloro-, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetraclorofenol
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.886
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.