Learn More
2,3',4',5-tetraclorobifenil-3,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-D3 |
| CAS | 1219794-77-0 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H3 Cl4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-D3, 2,3',4',5-TetraCB-3,4,6-d3, PCB 70-d3, 2,3',4',5-Tetrachloro-1,1'-biphenyl-3,4,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H6Cl4/c13-8-2-4-10(14)9(6-8)7-1-3-11(15)12(16)5-7/h1-6 H/i2D,4 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2,3,5-trideuterio-6-(3,4-diclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 295.0065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.9412 g/mol |
| Mostrar más |