Learn More
2,3,4,5-Tetracloroanilina, TRC
Código de producto. 30134520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134520 5 g 5 g
30009321 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2915055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634-83-3
Fórmula molecular C6 H3 Cl4 N
Peso molecular (g/mol) 230.91
Sinónimo Benzenamine, 2,3,4,5-tetrachloro- (9CI, ACI), 2,3,4,5-Tetrachlorobenzenamine (ACI), Aniline, 2,3,4,5-tetrachloro- (7CI, 8CI), 2,3,4,5-Tetrachloroaniline
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetracloroanilina
SMILES Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrachloroaniline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.902