Learn More
Ácido 2,3,4,5-Tetrabromobenzoico, TRC
Código de producto. 30137235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137235 10 mg 10 miligramos
30134653 5 mg 5 miligramos
30004374 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29114010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27581-13-1
Fórmula molecular C7H2Br4O2
Peso molecular (g/mol) 437.71
Sinónimo 2,3,4,5-Tetrabromobenzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2,3,4,5-tetrabromobenzoico
SMILES BrC1=C(Br)C(Br)=CC(C(O)=O)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrabromobenzoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2Br4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.68