Learn More
2,3:4,5-Di-o-isopropilideno-D-arabitol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488029 1 g 1 g
15498029 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66608.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19139-74-3
Fórmula molecular C11H20O5
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00063387
Clave InChI FBIWGPWXTDOFQR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-o,3-o:4-o,5-o-diisopropylidene-d-arabinitol
PubChem CID 11042611
Nombre IUPAC [(4R,5R)-5-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol
SMILES CC1(C)OCC(O1)C1OC(C)(C)OC1CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Color Incolora
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso