Learn More
2,3:4,5-Di-O-isopropilideno-beta-D-fructopiranosa, TRC
Código de producto. 30134459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134459 2.5 g 2.50 g
30012379 1 g 1 g
17938524 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4564002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20880-92-6
Fórmula molecular C12 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Sinónimo 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, Fructopyranose, 2,3:4,5-di-O-isopropylidene-, β-D- (6CI,7CI,8CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide, NSC 407023
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:3',5'-e]piran-3a-il]metanol
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126
Porcentaje de pureza >95%