Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropilideno-beta-D-fructopiranosa, 98 %
Código de producto. 15450597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450597 10 g 10 g
15460597 50 g 50 g
15470597 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450597 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66537.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20880-92-6 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3:4,5-di-O-isopropilidene-beta-D-fructopiranosa se utiliza como auxiliares quirales en las reacciones de adición de Michael y Aldol.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo, metanol.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20880-92-6
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.286
Número MDL MFCD00022183
Clave InChI PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
Sinónimo 2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
PubChem CID 45357248
Nombre IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidedi[1,3]dioxolo[4,5-A.
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Punto de fusión 93°C to 96°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Rotación óptica −25.5° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo