Learn More
2,3:4,5-bis-O-(propan-2,2-diil)-beta-D-fructopiranosa 1-[N-(dietilcarbamoil)sulfamato], Mikromol™
Código de producto. 30049495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049495 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049495 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1348.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diil)-beta-D-fructopiranosa 1-[N-(dietilcarbamoil)sulfamato]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
CAS 876403-98-4
Nombres de analitos o componentes 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H30 N2 O9 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate], Topiramate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1
SMILES CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]piran-3a-il]metil N-(dietilcarbamoil)sulfamato
Peso molecular (g/mol) 438.4931
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 438,1672 g/mol