Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(1-metiletilideno)-beta-D-fructopiranosa, Mikromol™
Código de producto. 17918924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17918924 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17918924 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1348.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3:4,5-Bis-O-(1-metiletilideno)-beta-D-fructopiranosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
CAS 20880-92-6
Nombres de analitos o componentes 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H20 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, Topiramate Related Compound A, Topiramate Impurity A, D-Fructopyranose Diacetonide, Diacetone Fructose, USP Topiramate Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]piran-3a-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 260.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,126 g/mol