Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(1-metiletilideno)-beta-D-fructopiranosa 1-[[(dietilamino)carbonil]sulfamato], TRC
Código de producto. 30136828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136828 1 g 1 g
30136783 100 mg 100 miligramos
30010877 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4950751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 876403-98-4
SMILES CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Nombres de analitos o componentes 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H30 N2 O9 S
Sinónimo β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]piran-3a-il]metil N-(dietilcarbamoil)sulfamato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 438.4931
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1672
Porcentaje de pureza >95%