Learn More
2,3:4,5-bis-O-(1-Metiletilideno)-1-clorosulfato beta-D-Fructopiranosa (grado técnico), TRC
Código de producto. 30466578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466578 5 g 5 g
30476338 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3048755G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150609-95-3
Fórmula molecular C12 H19 Cl O8 S
Peso molecular (g/mol) 358.79
Sinónimo 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Chlorosulfate, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, chlorosulfate (9CI), 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose sulfonyl chloride
Nombre IUPAC (3aS,5aR,8aR,8bS)-3a-(clorosulfoniloximetil)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pirano
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)Cl)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-1-chlorosulfate beta-D-Fructopyranose
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19ClO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0489