Learn More
2',3',4',5',6'-Pentamethylacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409346 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11409346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19040.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2040-01-9
Fórmula molecular C13H18O
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD00014986
Clave InChI CTTYWXDVWGKHKJ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3',4',5',6'-Pentamethylacetophenone
Punto de fusión 84°C to 87°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1867535
Sinónimo 2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone, 1-pentamethylphenyl ethanone, 1-pentamethylphenyl ethan-1-one, 2,3,4,5,6-pentamethylacetophenone, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl ethanone, acmc-1cl24, 2,3,4,5,6-pentamethyl acetophenone, 1,2,3,4,5-pentamethyl-6-acetylbenzene, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene, ethanone,1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)C)C)C
Nombre IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)ethanone
PubChem CID 74876
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza ≥98%