Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorostireno, 98 %, estab. con 250ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492858 5 g 5 g
11402868 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16833.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194.104 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene is used in the synthesis of optically active copolymers having low surface energies by utilizing beta-pinene as another monomer. It is also used in the synthesis of fluorinated and photo crosslinkable liquid prepolymers, which is used for flexible optical waveguides. Polymeric fluorinated nano particles prepared using 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and styrene is explored in magnetic resonance image (MRI) applications, since it has larger structural design potential compared to traditional systems like emulsions and solutions of smaller molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,4,5,6-Pentafluorostireno se utiliza en la síntesis de copolímeros ópticamente activos con bajas energías superficiales usando el beta-pineno como otro monómero. También se utiliza en la síntesis de prepolímeros líquidos fluorados y fotoentrecruzables, que se emplea para guías de ondas ópticas flexibles. Se exploran las nanopartículas fluoradas poliméricas preparadas con 2,3,4,5,6-pentafluorostireno y estireno en aplicaciones de imágenes por resonancia magnética (IRM), ya que tiene un mayor potencial de diseño estructural en comparación con los sistemas tradicionales, como las emulsiones y las soluciones de moléculas más pequeñas.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
almacénese en un área fresca y bien ventilada. Manténgase el recipiente bien cerrado, alejado de fuentes de ignición y de la luz solar directa. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-34-9
Fórmula molecular C8H3F5
Peso molecular (g/mol) 194.104
Número MDL MFCD00000300
Clave InChI LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
Nombre IUPAC 1-etenil-2,3,4,5,6-pentafluorobenceno
SMILES C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Nombre de nota stabilized with 250ppm 4-tert-butylcatechol
Densidad 1.406
Punto de ebullición 139°C to 140°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.446
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1874390
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1
Porcentaje de pureza 98%