Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoroestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523171 25 g Frasco de vidrio 25 g
10072570 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188470250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-34-9 , 123-31-9
Fórmula molecular C8H3F5
Peso molecular (g/mol) 194.1
Número MDL MFCD00000300
Clave InChI LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
Nombre IUPAC 1-etenil-2,3,4,5,6-pentafluorobenceno
SMILES C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4060g/mL
Punto de ebullición 62.0°C to 63.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5CH=CH2
Índice de refracción 1.4445 to 1.4465
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.406
Estabilizante 0.01% tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.