Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465886 5 g 5 g
11455886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22239.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 653-30-5 | Molecular Formula: C8H2F5N | Molecular Weight: 207.103 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile is used as medicine and liquid crystal materials intermediates. Ortho or para substituted dimers and a mixture of trimers, tetramers and pentamers of PFPA coulb be obtained from 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacetonitrilo se utiliza como intermediario de materiales de cristal líquido y medicina. A partir del 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacetonitrilo se pueden obtener dímeros ortosustituidos o parasustituidos, así como una mezcla de trímeros, tetrámeros y pentámeros de PFPA.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-30-5
Fórmula molecular C8H2F5N
Peso molecular (g/mol) 207.103
Número MDL MFCD00013814
Clave InChI YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
PubChem CID 69554
Nombre IUPAC 2-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)acetonitrilo
SMILES C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Densidad 1.61
Punto de ebullición 110°C to 111°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1882341
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1
Porcentaje de pureza 98%