Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10106973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10106973 1 g Glass Bottle 1 g
10531901 5 g Glass Bottle 5 g
10145940 25 g Glass Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10106973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296160010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-30-5
Fórmula molecular C8H2F5N
Peso molecular (g/mol) 207.103
Número MDL MFCD00013814
Clave InChI YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
PubChem CID 69554
Nombre IUPAC 2-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)acetonitrilo
SMILES C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6100g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 111.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C6F5CH2CN
Índice de refracción 1.4390 to 1.4410
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.61
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Liquid