Learn More
Bromuro de 2,3,4,5,6-pentafluorobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464713 25 g 25 g
11454713 5 g 5 g
11474713 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11623.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.989 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide is used as a reagent for derivatization of alcohols, carboxylic acids, sulfonamides for GC and polyfunctional thiols. It is used for the preparation of pentafluorobenzyl esters of organic acids for determination by capillary and GC. It is also used to derivatize N-7-substituted guanine adducts of DNA for determination by GC-electron capture-MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2,3,4,5,6-pentafluorobencilo se utiliza como reactivo para la derivatización de alcoholes, ácidos carboxílicos, sulfonamidas para la cromatografía de gases y tioles polifuncionales. Se emplea en la preparación de ésteres de pentafluorobencilo de ácidos orgánicos para su determinación por capilar y cromatografía de gases. También se usa para derivar losa ductos de guanina N-7-sustituidos del ADN para su determinación mediante captura MS de electrones con cromatografía de gases.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1765-40-8
Fórmula molecular C7H2BrF5
Peso molecular (g/mol) 260.989
Número MDL MFCD00000299
Clave InChI XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2,3,4,5,6-pentafluorobenceno
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.844
Punto de ebullición 174°C to 175°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 647808
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene