Learn More
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490053 5 g 5 g
11400063 25 g 25 g
11410063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12119.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 440-60-8 | C7H3F5O | 198.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 440-60-8
Fórmula molecular C7H3F5O
Peso molecular (g/mol) 198.092
Número MDL MFCD00004602
Clave InChI PGJYYCIOYBZTPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol, pentafluorobenzyl alcohol, perfluorophenyl methanol, pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenemethanol, hydroxymethyl pentafluorobenzene, benzenemethanol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorobenzylalcohol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylalcohol
PubChem CID 9923
ChEBI CHEBI:44903
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metanol
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 32°C to 36°C
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2052669
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.09
Porcentaje de pureza 98%