Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464714 25 g 25 g
11454714 5 g 5 g
11474714 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464714 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13713.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1536-23-8 | C13H5F5O | 272.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1536-23-8
Fórmula molecular C13H5F5O
Peso molecular (g/mol) 272.17
Número MDL MFCD00000294
Clave InChI HCCPWBWOSASKLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzophenone, pentafluorobenzophenone, perfluorophenyl phenyl methanone, pentafluorophenyl phenyl methanone, methanone, pentafluorophenyl phenyl, benzophenone, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl methanone, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl ketone, benzoylpentafluorobenzene, acmc-1bvr7
PubChem CID 73755
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-fenilmetanona
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 93°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2059098
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.18
Porcentaje de pureza 98%