Learn More
2,3,4,5,6-cloruro de pentafluorobencenosulfonilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483258 25 g 25 g
11464120 1 g 1 g
11473258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17676.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.566 g/mol
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride is used as derivatizing reagent for simultaneous determination of fluoxetine and p-trifluoromethylphenol, an O-dealkylated metabolite of fluoxetine in human liver microsomes. It is also used for electrophore labeling of small tyrosyl peptides for their analysis by gas chromatography with electron-capture detection. It is also employed as derivatizing reagent for amphetamine in determination of amphetamine in human plasma samples using gas chromatography with electron-capture detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de pentafluorobencenosulfonilo se utiliza como reactivo derivatizante para la determinación simultánea de fluoxetina y p-trifluorometilfenol, un metabolito O-dealquilado de fluoxetina en microsomas hepáticos humanos. También se utiliza para el etiquetado por electroforo de pequeños péptidos de tirosil para su análisis mediante cromatografía de gases con detección de captura de electrones. También se emplea como reactivo de derivación para la anfetamina en la determinación de la anfetamina en muestras de plasma humano mediante cromatografía de gases con detección de captura de electrones.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona lentamente).
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, metales activos y bases, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832-53-1
Fórmula molecular C6ClF5O2S
Peso molecular (g/mol) 266.566
Número MDL MFCD00007427
Clave InChI UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
Nombre IUPAC cloruro de 2,3,4,5,6-pentafluorobencenosulfonilo
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.796
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2142325
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (reacts slowly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.57
Porcentaje de pureza ≥98%