Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365179 5 g 5 g
11375179 25 g 25 g
11385179 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18397.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 652-31-3 | C7H2F5NO | 211.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-31-3
Fórmula molecular C7H2F5NO
Peso molecular (g/mol) 211.091
Número MDL MFCD00007971
Clave InChI WPWWHXPRJFDTTJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69547
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzamida
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 5 g
Sinónimo pentafluorobenzamide, benzamide, 2,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide, pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide, acmc-209nq0, benzamide,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide,2,3,4,5,6-pentafluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.09
Porcentaje de pureza 99%