Learn More
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391497 5 g 5 g
11381497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02063.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-29-9
Fórmula molecular C8H3F5O
Peso molecular (g/mol) 210.10
Número MDL MFCD00000296
Clave InChI FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Densidad 1.476
Punto de ebullición 130°C to 131°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.4366
Cantidad 5 g
Beilstein 2053225
Nombre IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)etan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1
Porcentaje de pureza 97%